N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904295-1G OR904295-5G
APOSOR904295-1GEA 87.6 EUR
APOSOR904295-1G APOSOR904295-5G
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059893
CAS nummer: 62995-79-3