4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904301-100MG OR904301-1G OR904301-250MG
APOSOR904301-100MGEA 169 EUR
APOSOR904301-100MG APOSOR904301-1G APOSOR904301-250MG
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole
Formule: C₈H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02665526
CAS nummer: 383142-64-1