(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904374-1G OR904374-250MG
APOSOR904374-1GEA 869 EUR
APOSOR904374-1G APOSOR904374-250MG
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318697
CAS nummer: 116838-52-9