4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904418-1G OR904418-250MG
APOSOR904418-1GEA 687 EUR
APOSOR904418-1G APOSOR904418-250MG
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664423
CAS nummer: 103988-96-1