(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904431-1G OR904431-250MG
APOSOR904431-1GEA 389 EUR
APOSOR904431-1G APOSOR904431-250MG
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11101227
CAS nummer: 1286693-23-9