Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904554-1G OR904554-5G
APOSOR904554-1GEA 43.8 EUR
APOSOR904554-1G APOSOR904554-5G
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate 98%
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00496785
CAS nummer: 7399-93-1