5-Ethylindole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904579-1G OR904579-5G
APOSOR904579-1GEA 191 EUR
APOSOR904579-1G APOSOR904579-5G
5-Ethylindole-2-carboxylic acid 98%
5-Ethylindole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065293
CAS nummer: 37033-93-5