2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904587-100MG OR904587-1G OR904587-250MG
APOSOR904587-100MGEA 211 EUR
APOSOR904587-100MG APOSOR904587-1G APOSOR904587-250MG
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357529
CAS nummer: 558478-78-7