Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Iron(III) 4-methylbenzenesulphonate
OR904634-25G OR904634-100G OR904634-500G OR904634-5G
APOSOR904634-25GEA 29.2 EUR
APOSOR904634-25G APOSOR904634-100G APOSOR904634-500G APOSOR904634-5G
Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Iron(III) p-toluenesulphonate
Formule: (C₇H₇O₃S)₃·Fe
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01766290
CAS nummer: 77214-82-5