2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904913-1G OR904913-250MG
APOSOR904913-1GEA 811 EUR
APOSOR904913-1G APOSOR904913-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06653530
CAS nummer: 118248-27-4