2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR905065-1G OR905065-250MG OR905065-5G
APOSOR905065-1GEA 64.3 EUR
APOSOR905065-1G APOSOR905065-250MG APOSOR905065-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₄N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179151
CAS nummer: 832710-65-3