1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905315-1G OR905315-250MG
APOSOR905315-1GEA 687 EUR
APOSOR905315-1G APOSOR905315-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02665246
CAS nummer: 142044-87-9