Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905371-1G OR905371-5G
APOSOR905371-1GEA 191 EUR
APOSOR905371-1G APOSOR905371-5G
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277223
CAS nummer: 26308-40-7