2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905512-100MG OR905512-1G OR905512-250MG
APOSOR905512-100MGEA 191 EUR
APOSOR905512-100MG APOSOR905512-1G APOSOR905512-250MG
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NS·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357622
CAS nummer: 1177350-61-6