Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
OR905564-1G OR905564-250MG
APOSOR905564-1GEA 284 EUR
APOSOR905564-1G APOSOR905564-250MG
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.189 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277229
CAS nummer: 70582-73-9