Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905661-1G OR905661-250MG
APOSOR905661-1GEA 351 EUR
APOSOR905661-1G APOSOR905661-250MG
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.215 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832433
CAS nummer: 935765-07-4