5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905740-1G OR905740-5G
APOSOR905740-1GEA 103 EUR
APOSOR905740-1G APOSOR905740-5G
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formule: C₄H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03085910
CAS nummer: 22819-05-2