2-(1-Ethylpropyl)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905802-1G OR905802-250MG
APOSOR905802-1GEA 330 EUR
APOSOR905802-1G APOSOR905802-250MG
2-(1-Ethylpropyl)piperidine 95%
2-(1-Ethylpropyl)piperidine
Formule: C₁₀H₂₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663646
CAS nummer: 103906-20-3