3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905810-1G OR905810-5G
APOSOR905810-1GEA 184 EUR
APOSOR905810-1G APOSOR905810-5G
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₄
MW: 196.008 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22205753
CAS nummer: 2096342-14-0