Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Methoxy-3-methyl-5-oxopentanoic acid
OR905962-100G OR905962-25G
APOSOR905962-100GEA 409 EUR
APOSOR905962-100G APOSOR905962-25G
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Monomethyl 3-methylglutarate
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160.168 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631203
CAS nummer: 27151-65-1