3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR906064-1G OR906064-5G
APOSOR906064-1GEA 221 EUR
APOSOR906064-1G APOSOR906064-5G
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22383671
CAS nummer: 2377609-66-8