Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR906089-100MG OR906089-250MG
APOSOR906089-100MGEA 109 EUR
APOSOR906089-100MG APOSOR906089-250MG
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol
Formule: C₉H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501505
CAS nummer: 849671-56-3