(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906110-100MG OR906110-1G OR906110-250MG
APOSOR906110-100MGEA 57 EUR
APOSOR906110-100MG APOSOR906110-1G APOSOR906110-250MG
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235020
CAS nummer: 127978-70-5