(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906221-1G OR906221-250MG OR906221-5G
APOSOR906221-1GEA 192 EUR
APOSOR906221-1G APOSOR906221-250MG APOSOR906221-5G
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05221867
CAS nummer: 90916-45-3