(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 93%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906223-100MG OR906223-1G OR906223-250MG
APOSOR906223-100MGEA 146 EUR
APOSOR906223-100MG APOSOR906223-1G APOSOR906223-250MG
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 93%
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832437
CAS nummer: 145041-24-3