2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906354-1G OR906354-250MG
APOSOR906354-1GEA 465 EUR
APOSOR906354-1G APOSOR906354-250MG
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
2-(3-Chlorophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663578
CAS nummer: 383128-12-9