N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Allylpyrrolidin-2-one
OR906382-1G OR906382-5G
APOSOR906382-1GEA 74.6 EUR
APOSOR906382-1G APOSOR906382-5G
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
N-Allyl-2-pyrrolidinone
Formule: C₇H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152226
CAS nummer: 2687-97-0