N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N1-Benzyl-N1-methylethane-1,2-diamine, N-Benzyl-N-methyl-ethane-1,2-diamine
OR906489-1G OR906489-5G
APOSOR906489-1GEA 132 EUR
APOSOR906489-1G APOSOR906489-5G
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03030356
CAS nummer: 14165-18-5