2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906497-1G OR906497-250MG
APOSOR906497-1GEA 869 EUR
APOSOR906497-1G APOSOR906497-250MG
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid
Formule: C₇H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664815
CAS nummer: 70624-30-5