1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906507-1G OR906507-250MG
APOSOR906507-1GEA 351 EUR
APOSOR906507-1G APOSOR906507-250MG
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05189286
CAS nummer: 524674-26-8