2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906549-100MG OR906549-1G OR906549-250MG
APOSOR906549-100MGEA 191 EUR
APOSOR906549-100MG APOSOR906549-1G APOSOR906549-250MG
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isopropylpiperidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357628
CAS nummer: 1177339-95-5