Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906550-1G OR906550-5G
APOSOR906550-1GEA 220 EUR
APOSOR906550-1G APOSOR906550-5G
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00184961
CAS nummer: 2282-84-0