N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906891-1G OR906891-250MG
APOSOR906891-1GEA 0 EUR
APOSOR906891-1G APOSOR906891-250MG
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₂₆N₄·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17926313
CAS nummer: 1255099-40-1