5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906931-1G OR906931-250MG
APOSOR906931-1GEA 577 EUR
APOSOR906931-1G APOSOR906931-250MG
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine
Formule: C₅H₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109807
CAS nummer: 1753-49-7