Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906938-100MG OR906938-1G OR906938-250MG
APOSOR906938-100MGEA 191 EUR
APOSOR906938-100MG APOSOR906938-1G APOSOR906938-250MG
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752835
CAS nummer: 133674-39-2