5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906963-1G OR906963-5G
APOSOR906963-1GEA 292 EUR
APOSOR906963-1G APOSOR906963-5G
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formule: C₇H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05237221
CAS nummer: 3524-34-3