N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907199-100MG OR907199-250MG
APOSOR907199-100MGEA 0 EUR
APOSOR907199-100MG APOSOR907199-250MG
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine
Formule: C₆H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664631
CAS nummer: 15586-24-0