[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907240-1G OR907240-5G
APOSOR907240-1GEA 271 EUR
APOSOR907240-1G APOSOR907240-5G
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid
Formule: C₇H₁₈NO₂P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00869071
CAS nummer: 17316-67-5