2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907319-10G OR907319-1G OR907319-5G
APOSOR907319-10GEA 760 EUR
APOSOR907319-10G APOSOR907319-1G APOSOR907319-5G
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile
Formule: C₈H₈N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752930
CAS nummer: 58124-28-0