2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907323-1G OR907323-5G
APOSOR907323-1GEA 128 EUR
APOSOR907323-1G APOSOR907323-5G
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181608
CAS nummer: 1451391-77-7