3-Nitrophenethyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3-Nitrophenyl)ethanol
OR907330-1G OR907330-5G
APOSOR907330-1GEA 106 EUR
APOSOR907330-1G APOSOR907330-5G
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
3-Nitrophenethyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010445
CAS nummer: 52022-77-2