5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-Methyl-2-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR907369-1G OR907369-5G
APOSOR907369-1GEA 139 EUR
APOSOR907369-1G APOSOR907369-5G
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783119
CAS nummer: 2096332-40-8