5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907376-1G OR907376-5G
APOSOR907376-1GEA 220 EUR
APOSOR907376-1G APOSOR907376-5G
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18087691
CAS nummer: 2096332-81-7