2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907393-10G OR907393-1G OR907393-5G
APOSOR907393-10GEA 760 EUR
APOSOR907393-10G APOSOR907393-1G APOSOR907393-5G
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28024840
CAS nummer: 2377606-71-6