[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-(Methoxycarbonyl)-3-methylphenyl)boronic acid, 3-Methyl-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR907412-1G OR907412-250MG
APOSOR907412-1GEA 257 EUR
APOSOR907412-1G APOSOR907412-250MG
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18432535
CAS nummer: 603122-81-2