(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907458-1G OR907458-5G
APOSOR907458-1GEA 169 EUR
APOSOR907458-1G APOSOR907458-5G
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid
Formule: C₆H₂BD₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093711
CAS nummer: 215527-70-1