1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (1-Propyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR907482-1G OR907482-5G
APOSOR907482-1GEA 0 EUR
APOSOR907482-1G APOSOR907482-5G
1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
1-Propylpyrazole-4-boronic acid
Formule: C₆H₁₁BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11504862
CAS nummer: 847818-57-9