2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907503-1G OR907503-5G
APOSOR907503-1GEA 144 EUR
APOSOR907503-1G APOSOR907503-5G
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26045258
CAS nummer: 1282378-03-3