5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907598-25G OR907598-5G
APOSOR907598-25GEA 366 EUR
APOSOR907598-25G APOSOR907598-5G
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one 98%
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one
Formule: C₁₃H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033195
CAS nummer: 4600-86-6