Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907618-1G OR907618-5G
APOSOR907618-1GEA 220 EUR
APOSOR907618-1G APOSOR907618-5G
Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Isopropyl 3-cyanobenzoate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981536
CAS nummer: 110893-37-3